Learn More
Ácido 3-aminopiridina-4-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11442120 5 g 5 g
15463827 250 mg 250 miligramos
11432120 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11442120 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28714.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7579-20-6 | C6H5N2O2 | 137.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7579-20-6
Fórmula molecular C6H5N2O2
Peso molecular (g/mol) 137.12
Número MDL MFCD00137840
Clave InChI FYEQKMAVRYRMBL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-aminoisonicotinic acid, 3-amino-4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino-isonicotinic acid, 3-amino-4-pyridine carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-4-carboxypyridine, 3-amino-4-pyridinecarboxylicacid, 3-amino-4-carboxylic acid pyridine, pubchem2420, 3-aminoisonicotinsaure
PubChem CID 459531
Nombre IUPAC ácido 3-aminopiridina-4-carboxílico
SMILES NC1=CN=CC=C1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminopyridine-4-carboxylic acid
Punto de fusión ∽280°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza 95%