Learn More
3-Aminopiridina-4-carboxaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484390 1 g 1 g
11474390 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484390 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50024.03
Solicitar formato a granel o personalizado
3-Aminopyridine-4-carboxaldehyde is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-aminopiridina-4-carboxaldehído se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55279-29-3
Fórmula molecular C6H6N2O
Peso molecular (g/mol) 122.13
Número MDL MFCD06410684
Clave InChI NDEGFXFYOKVWAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminoisonicotinaldehyde, 3-aminopyridine-4-carboxaldehyde, 3-amino-pyridine-4-carbaldehyde, 3-amino-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-amino-4-formylpyridine, 3-amino-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 3-amino, acmc-1b1xn, 3-amino-4-pyridine carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde,3-amino
PubChem CID 2763001
Nombre IUPAC 3-aminopiridina-4-carbaldehído
SMILES NC1=CN=CC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminopyridine-4-carboxaldehyde
Punto de fusión ∼92°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.13
Porcentaje de pureza 95%