Learn More
3-Aminopiridazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15402259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15402259 1 g 1 g
15412259 5 g 5 g
15422259 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15402259 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64859.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5469-70-5 | C4H5N3 | 95.105 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5469-70-5
Fórmula molecular C4H5N3
Peso molecular (g/mol) 95.105
Número MDL MFCD01529869
Clave InChI LETVJWLLIMJADE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminopyridazine, 3-pyridazinamine, aminopyridazine, pyridazin-3-ylamine, 3-amino-1,2-diazine, pyridazine-3-ylamine, pyridazineamine, pyridazyl amine, imino-pyridazine, 3-pyridazinamin
PubChem CID 230373
Nombre IUPAC piridazina-3-amina
SMILES C1=CC(=NN=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminopyridazine
Punto de fusión 168°C to 172°C
Color Blanco a amarillo
Cantidad 1 g
Beilstein 107024
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido