Learn More
3-aminopirazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Aminopyrazole |
| CAS | 1820-80-0 |
| Fórmula molecular | C3 H5 N3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5N3/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H,(H3,4,5,6) |
| SMILES | Nc1cc[nH]n1 |
| Nombre IUPAC | 1H-pirazol-3-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 83.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 83.0483 |