Learn More
Ácido 3-aminopirazina-2-carboxílico, Mikromol™
Descripción
Ácido 3-aminopirazina-2-carboxílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-2-pyrazinecarboxylic Acid |
| CAS | 1-1-5424 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Amino-2-pyrazinecarboxylic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C5 H5 N3 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-, Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino- (7CI,8CI,9CI), Pyrazinoic acid, 3-amino- (6CI), 3-Amino-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-Amino-3-carboxypyrazine, 2-Aminopyrazine-3-carboxylic acid, 3-Amino-2-pyrazinoic acid, 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid, 3-Aminopyrazinecarboxylic acid, NSC 13148, NSC 225114 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5N3O2/c6-4-3(5(9)10)7-1-2-8-4/h1-2H,(H2,6,8)(H,9,10) |
| SMILES | Nc1nccnc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 3-aminopirazina-2-carboxílico |
| Mostrar más |