Learn More
Ácido 3-aminopirazina-2-carboxílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid |
| Punto de fusión | 204°C to 206°C (decomposition) |
| Fórmula molecular | C5H5N3O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 124835 |
| Sinónimo | 3-amino-2-pyrazinecarboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino, 2-amino-3-pyrazinecarboxylic acid, 3-aminopiperazine-2-carboxylic acid, 2-aminopyrazine-3-carboxylic acid, 2-pyrazinecarboxylic acid, 3-amino, 3-aminopyrazine-2-carboxyliacid, zlchem 459, pubchem8544, 3-aminopyrazinoic acid |
| Clave InChI | ZAGZIOYVEIDDJA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CN=C(C(=N1)C(=O)O)N |
| Nombre IUPAC | ácido 3-aminopirazina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 139.11 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.