Learn More
3-Aminopropiltrimetoxisilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10673532 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10673532 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10589453 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
13498518 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10673532 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 313251000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13822-56-5 | C6H17NO3Si | 179.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13822-56-5
Fórmula molecular C6H17NO3Si
Peso molecular (g/mol) 179.29
Número MDL MFCD00008206
Clave InChI SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-aminopropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl-1-propanamine, 3-trimethoxysilyl propan-1-amine, 3-trimethoxysilyl propylamine, 1-propanamine, 3-trimethoxysilyl, silane sc 3900, n-trimethoxysilylpropyl amine, propylamine, 3-trimethoxysilyl, unii-7mry0c9sb6
PubChem CID 83756
Nombre IUPAC 3-trimetoxisililpropan-1-amina
SMILES CO[Si](CCCN)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminopropyltrimethoxysilane
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 194.0°C
Temperatura de inflamación 92°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2(CH2)3Si(OCH3)3
Índice de refracción 1.4230 to 1.4250
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility in water: reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.29
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminopropyltrimethoxysilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Aminopropyltrimethoxysilane