Learn More
3-aminopropiltrietoxisilano, TRC
Código de producto. 30179543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179543 5 g 5 g
30179248 50 g 50 g
30179226 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179543 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6287855G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 919-30-2
Fórmula molecular C9 H23 N O3 Si
Peso molecular (g/mol) 221.37
Sinónimo Propylamine, 3-(triethoxysilyl)- (6CI,8CI), 3-(Triethoxysilyl)-1-propanamine, (3-Aminopropyl)triethoxylsilane, (3-Aminopropyl)triethoxysilane, (Aminopropyl)triethoxysilane, (γ-Aminopropyl)triethoxylsilane, (γ-Aminopropyl)triethoxysilane, 3-(Triethoxysilanyl)propylamine, 3-(Triethoxysilyl)-1-propylamine, 3-(Triethoxysilyl)propanamine, 3-(Triethoxysilyl)propylamine, 3-APTES, A 0750, A 110, A 1100, A 1100 (coupling agent), A 1101, A 1101 coupling agent, A 1102, A 1102 (silane derivative), A 1106, A 1112, A 1112 (coupling agent), A 3648, AGM 9, AMEO, AMS 70, AP 1690, APS, APS (coupling agent), APS-E, APS-E (coupling agent), APTES, APTS, AX 1100, C 50752, CG 550, CY 550, DB 550, DS-AMEO, Deolink Amino TE, Dow Corning Z 6011, Dynasylan 1203, Dynasylan AMEO, Dynasylan AMEO-T, Dynasylan Hydrosil 2627, E-Acroseal, FD 550, FD 550 (coupling agent), GF 93, Geniosil GF 93, H 550, Hydrosil 2627, JH-A 110, KBE 903, KBE 903P, KBE 930, KBP 90, KEM 903, KH 500, KH 507PS10S, KH 550, KH 550 (amine), KS 600, L 6376, LS 3150, LT 550, Momentive A 1100, NB 1114, NSC 95428, NUCA 1100, Nanoflex TTN 500, OFS 6011, PC 1100, Prosil 220, Prosil 221, Pyralin VM 651, S 330, SCA 1100, SCA-A 10M, SH 6011, SIA 0610.0, Sila-Ace 330, Sila-Ace MS 3201, Sila-Ace S 330, Silane A 1100, Silane AMG 9, Silane coupling agent KH550, Silicone A 1100, Silquest 11009, Silquest A 110, Silquest A 1100, Silquest A 1101, Silquest A 1102, Silquest A 1106, Silsoft A 1100, Silwet A 1100, Surfcoat LX, TSC 202, TSL 8331, Toray Silicone Z 6011, Triethoxy(3-aminopropyl)silane, Triethoxy(γ-aminopropyl)silane, U 13, U 13 (coupling agent), Unisil 13, Unisilan 13, VM 651, VM 651 (coupling agent), WD 50, X 12-843, Xiameter OFS 6011, Z 6011, γ-Aminpropyltriethoxysilane, γ-Triethoxysilylpropylamine, 1-Propanamine, 3-(triethoxysilyl)-
Nombre IUPAC 3-trietoxisilpropilpropan-1-amina
SMILES CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Triethoxysilyl)-1-propylamine
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H23NO3Si/c1-4-11-14(12-5-2,13-6-3)9-7-8-10/h4-10H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.1447