Learn More
3-Aminopropildimetilmetoxisilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10653712 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10653712 1 g Frasco de vidrio 1 g
10556071 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10653712 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 336600010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 31024-26-7 | C6H17NOSi | 147.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31024-26-7
Fórmula molecular C6H17NOSi
Peso molecular (g/mol) 147.29
Número MDL MFCD01861689
Clave InChI MCLXOMWIZZCOCA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2733753
Nombre IUPAC 3-[metoxi(dimetil)silil]propan-1-amina
SMILES CO[Si](C)(C)CCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminopropyldimethylmethoxysilane
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8700g/mL
Punto de ebullición 87°C (50.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 38°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4300 to 1.432
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.87
Sinónimo 3-aminopropyl dimethylmethoxysilane, 3-aminopropyldimethylmethoxysilane, 3-aminopropyl methoxy dimethylsilane, 3-methoxy dimethyl silyl propan-1-amine, aminopropyldimethylmethoxysilane, aminopropyl-dimethylmethoxysilane, 3-aminopropyl dimethyl methoxysilane, 1-propanamine,3-methoxydimethylsilyl, 1-propanamine, 3-methoxydimethylsilyl, 3-methoxy dimethyl silyl-1-propanamine
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.29
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminopropyldimethylmethoxysilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.