Learn More
Clorhidrato de (3-aminopropil)trimetilazanio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3-Aminopropyl)trimethylazanium Hydrochloride Chloride |
| CAS | 3399-68-6 |
| Fórmula molecular | C6H17N2. HCl . Cl |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3-Amino-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Chloride Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H17N2.2ClH/c1-8(2,3)6-4-5-7;;/h4-7H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1 |
| SMILES | Cl.[Cl-].C[N+](C)(C)CCCN |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 3-aminopropil(trimetil)azanio; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 189.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0847 |