Learn More
(3-aminopropil)trimetoxisilano, TRC
Código de producto. 30314431
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30314431 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30314431 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6293205ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Aminopropyl)trimethoxysilane
CAS 13822-56-5
Fórmula molecular C6H17NO3Si
Cantidad 5 mL
Sinónimo 3-(Trimethoxysilyl)-1-propanamine, (gamma-Aminopropyl)trimethoxysilane, 3-(Trimethoxysilanyl)propylamine, 3-(Trimethoxysilyl)-1-propyl Amine3-(Trimethoxysilyl)propylamine, A 0800, A 1001, A 110, A 110 (coupling agent), A 1108, A 1110, A 301, AMMO, APTMS, AY 43-059P, Aminopropyltrimethoxysilane, CG 551, DB 551, Dynasylan AMMO, GX 540, Geniosil GF 96, JH 56, KBM 903, KBM 903P, KBM 903TMI, KH 1101, KH 170, KH 170 (coupling agent), KH 540, KH 551, KH 555, KMB 903, LS 1420, LT 540, NSC 83845, NUC Silane A 1110, PC 1110, S 360, SC 3900, SCA 1103, SCA-A 10E, SIA 0611.0, Si 903, Sila-Ace MS 3301, Sila-Ace S 360, Silane SC 3900, Silquest A 1108, Silquest A 1110, TSL 8330, TSL 8331E, Toray Silicone Z 6610, Trimethoxy(3-aminopropyl)silane, WD 56, Z 6610, gamma-Aminopropyl trimethoxysilane
Fórmula InChI InChI=1S/C6H17NO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-7H2,1-3H3
SMILES CO[Si](CCCN)(OC)OC
Nombre IUPAC 3-trimetoxisililpropan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 179.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0978