Learn More
(3-Aminopropil)trietoxisilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453424 500 g 500 g
11443424 100 g 100 g
11463424 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453424 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10668.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.54€
    148.65€ / 500 g
    Ahorro 31.89€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
(3-aminopropil)trietoxisilano Alfa Aesar, 98 %, cantidad:100g, punto de ebullición:217 °C, CAS:919-30-2, fórmula molecular:C9H23NO3Si, Peso molecular:221,372; Porcentaje de pureza:pH al 98 %:11
(3-Aminopropyl)triethoxysilane is useful in the formation of aminopropyl derivative of glass. It acts as an adsorbent for affinity chromatography. It is used to prepare positively charged slides suitable for use with various immunohistochemical and in situ hybridization procedures. In addition, it is used as adhesives and sealant chemicals, paint additives and coating additives. Further, it is used as a silylation reagent for coating glass and silica surfaces and to crosslink and immobilize proteins and other molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (3-aminopropil)trietoxisilano es útil para la formación de derivados de aminopropilo del vidrio. Actúa como adsorbente para la cromatografía de afinidad. Se utiliza para preparar portaobjetos con carga positiva adecuados para su uso con diversos procedimientos inmunohistoquímicos y de hibridación in situ. Además, se utiliza como adhesivo y producto químico sellador, aditivo de pintura y de recubrimiento. También, se utiliza como reactivo de sililación para revestir superficies de vidrio y sílice y para entrecruzar e inmovilizar proteínas y otras moléculas.
Solubilidad
Miscible con tolueno, acetona, cloroformo y etanol.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 919-30-2
Fórmula molecular C9H23NO3Si
Peso molecular (g/mol) 221.37
Número MDL MFCD00008207,MFCD01324904
Clave InChI WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminopropyltriethoxysilane, 3-aminopropyl triethoxysilane, aptes, 3-triethoxysilyl propan-1-amine, 1-propanamine, 3-triethoxysilyl, silicone a-1100, silane 1100, 3-triethoxysilyl propylamine, propylamine, 3-triethoxysilyl, triethoxy 3-aminopropyl silane
PubChem CID 13521
Nombre IUPAC 3-trietoxisilpropilpropan-1-amina
SMILES CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
Especificaciones
Punto de ebullición 217°C
Nombre del producto químico o material (3-Aminopropyl)triethoxysilane
pH 11
Cantidad 500 g
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.421
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Densidad 0.948
Fórmula lineal H2N(CH2)3Si(OCH2CH3)3
Número UN UN2735
Beilstein 1754988
Información de solubilidad Miscible with toluene,acetone,chloroform and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.37
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (3-Aminopropyl)triethoxysilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (3-Aminopropyl)triethoxysilane