Learn More
Ácido (3-Aminopropil)fosfónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10526071 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10526071 1 g Frasco de vidrio 1 g
10676714 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10526071 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 344940010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13138-33-5
Fórmula molecular C3H10NO3P
Peso molecular (g/mol) 139.09
Número MDL MFCD00008222
Clave InChI GSZQTIFGANBTNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminopropyl phosphonic acid, aminopropylphosphonate, 3-aminopropylphosphonicacid, unii-vm92t06vpb, 3-amino-propyl-phosphonic acid, phosphonic acid, 3-aminopropyl, vm92t06vpb, 3-phosphonopropylamine, phosphate analogue, 8, pubchem10325
PubChem CID 97587
Nombre IUPAC ácido 3-aminopropilfosfónico
SMILES C(CN)CP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Aminopropyl)phosphonic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 290.0°C to 294.0°C
Color Verde a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2(CH2)3P(O)(OH)2
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: insoluble in methanol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.09
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (3-Aminopropyl)phosphonic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.