Learn More
3-Aminopropil Monofosfato, TRC
Código de producto. 30010587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010587 50 mg 50 miligramos
30006541 100 mg 100 miligramos
30011460 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010587 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA62875050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1071-28-9
Fórmula molecular C3 H10 N O4 P
Peso molecular (g/mol) 155.09
Sinónimo 1-Propanol, 3-amino-, 1-(dihydrogen phosphate), 1-Propanol, 3-amino-, dihydrogen phosphate (ester) (6CI,7CI,8CI,9CI), 3-Aminopropyl dihydrogen phosphate, 3-Aminopropyl monophosphate
Nombre IUPAC 3-aminopropil dihidrógeno fosfato
SMILES NCCCOP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-aminopropyl dihydrogen phosphate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H10NO4P/c4-2-1-3-8-9(5,6)7/h1-4H2,(H2,5,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0347
Porcentaje de pureza >95%