Learn More
(3-Aminopropil)dietoximetilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11329155
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Unit Size:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11329155 25 g 25 g
11339155 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11329155 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L16401.14
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3179-76-8 | C8H21NO2Si | 191.346 g/mol
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane is used as silane coupling agent. The aromatic imine monolayers were prepared by reacting (3-aminopropyl)diethoxymethylsilane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (3-aminopropil)dietoximetilsilano se utiliza como agente de acoplamiento del silano. Las monocapas aromáticas de imina se preparan haciendo reaccionar el (3-aminopropil)dietoximetilsilano.
Solubilidad
Soluble y reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3179-76-8
Fórmula molecular C8H21NO2Si
Peso molecular (g/mol) 191.346
Número MDL MFCD00039785
Clave InChI HXLAEGYMDGUSBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminopropylmethyldiethoxysilane, 3-diethoxymethylsilyl propylamine, dynasylan 1506, 3-aminopropyl-methyl-diethoxysilane, 1-propanamine, 3-diethoxymethylsilyl, dynasylan 1505, 3-aminopropyl diethoxymethylsilane, 3-diethoxy methyl silyl propan-1-amine, unii-a36to38mqn, gamma-aminopropylmethyldiethoxysilane
PubChem CID 18511
Nombre IUPAC 3-[dietoxi(metil)silil]propan-1-amina
SMILES CCO[Si](C)(CCCN)OCC
Specifications
Punto de ebullición 197°C to 199°C
Nombre del producto químico o material (3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane
Punto de fusión <-20°C
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Índice de refracción 1.427
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Densidad 0.92
Número UN UN2735
Beilstein 1744264
Información de solubilidad Soluble and reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.35
Porcentaje de pureza 97%