Learn More
3-aminopropionitrilo (estabilizado con K2CO3), TRC
Código de producto. 30328592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328592 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30328592 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6281001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminopropionitrile
CAS 151-18-8
Fórmula molecular C3H6N2
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-Amino-propionitrile, beta-Amino-propionitrile, 1-Cyano-2-aminoethane, 2-Cyanoethylamine, 3-Aminopropanenitrile, Aminopropionitrile, BAPN, N-(2-Cyanoethyl)amine, NSC 40641, beta-Alaninenitrile, beta-Aminopropionitrile, beta-Cyanoethylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6N2/c4-2-1-3-5/h1-2,4H2
SMILES NCCC#N
Nombre IUPAC 3-aminopropanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 70.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.0531