Learn More
Fumarato de 3-aminopropionitrilo, 99+%
Código de producto. 10353522 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10353522 5 g Frasco de vidrio 5 g
10182890 25 g Frasco de plástico 25 g
10529620 100 g Frasco de plástico 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10353522 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104470050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS : 2079-89-2 | 0,5·C₄H₃O₄ | 128,13 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2079-89-2
Fórmula molecular 0·5 C4H4O4
Peso molecular (g/mol) 128.13
Número MDL MFCD00078321
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminopropionitrile fumarate
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 170.0°C to 173.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCH2CH2CN·1/2HO2CCH=CHCO2H
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.13
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminopropionitrile fumarate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación