Learn More
3-Aminopropionitrilo, 98%, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10684272 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10684272 1 g Frasco de vidrio 1 g
10567021 5 g Frasco de vidrio 5 g
11925621 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10684272 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 351750010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 151-18-8 | C3H6N2 | 70.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151-18-8
Fórmula molecular C3H6N2
Peso molecular (g/mol) 70.10
Número MDL MFCD00014820
Clave InChI AGSPXMVUFBBBMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminopropionitrile, 2-cyanoethylamine, aminopropionitrile, beta-aminopropionitrile, bapn, 3-aminopropiononitrile, beta-cyanoethylamine, propanenitrile, 3-amino, beta-alaninenitrile, propionitrile, 3-amino
PubChem CID 1647
ChEBI CHEBI:27413
Nombre IUPAC 3-aminopropanonitrilo
SMILES NCCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminopropionitrile
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9584g/mL
Punto de ebullición 185.0°C
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4365 to 1.4395
Cantidad 1 g
Índice Merck 15,465
Gravedad específica 0.9584
Información de solubilidad Solubility in water: miscible.
Estabilizante potassium carbonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminopropionitrile, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.