Learn More
3-Aminopropionitrilo, 98 %, estabilizado con carbonato de potasio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499973 25 g 25 g
11479973 1 g 1 g
11489973 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499973 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13043.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 151-18-8 | C3H6N2 | 70.10 g/mol
3-Aminopropionitrile is used for organic synthesis and as pharmaceutical intermediates. As an intermediate used in the manufacture of beta-alanine and pantothenic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-aminopropionitrilo se utiliza para la síntesis orgánica y como intermediario farmacéutico. Como intermediario se utiliza en la fabricación de beta-alanina y ácido pantoténico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Es sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151-18-8
Fórmula molecular C3H6N2
Peso molecular (g/mol) 70.10
Número MDL MFCD00014820
Clave InChI AGSPXMVUFBBBMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminopropionitrile, 2-cyanoethylamine, aminopropionitrile, beta-aminopropionitrile, bapn, 3-aminopropiononitrile, beta-cyanoethylamine, propanenitrile, 3-amino, beta-alaninenitrile, propionitrile, 3-amino
PubChem CID 1647
ChEBI CHEBI:27413
Nombre IUPAC 3-aminopropanonitrilo
SMILES NCCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminopropionitrile
Nombre de nota stabilized with potassium carbonate
Densidad 0.952
Punto de ebullición 79°C to 81°C (16 mmHg)
Olor Amine-like
Fórmula lineal H2NCH2CH2CN
Índice de refracción 1.4375
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Beilstein 1698848
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Índice Merck 14,469
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.1
Porcentaje de pureza 98%