Learn More
Clorhidrato de 3-aminopropionamida-2,2,3,3-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Aminopropanamide-2,2,3,3-D4 Hydrochloride |
| CAS | 1276197-35-3 |
| Fórmula molecular | C3H4D4N2O. HCl |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 3-Aminopropionamide-2,2,3,3-d4 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8N2O.ClH/c4-2-1-3(5)6;/h1-2,4H2,(H2,5,6);1H/i1D2,2D2; |
| SMILES | NC(C([2H])(C([2H])(N)[2H])[2H])=O.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 3-aminopropanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 128.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.07 |