Learn More
3-aminopropanol (propanolamina), Mikromol™
Código de producto. 17982586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17982586 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17982586 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1352.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-aminopropanol (propanolamina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-1-propanol
CAS 156-87-6
Nombres de analitos o componentes 3-Amino-1-propanol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C3 H9 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3-Aminopropanol, 3-Amino-1-propanol
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2
SMILES NCCCO
Nombre IUPAC 3-aminopropan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 75.11
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 75,0684 g/mol