Learn More
Ácido 3-aminopropanoico (beta-alanina), Mikromol™
Descripción
Ácido 3-aminopropanoico (beta-alanina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Beta-Alanine |
| CAS | 107-95-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Beta-Alanine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C3 H7 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Beta Alanine, Pamidronate Disodium Pentahydrate Imp. A (EP), Pamidronate Imp. A (EP), Calcium Pantothenate Impurity A, Pamidronate Disodium Pentahydrate Impurity A, Pamidronate Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6) |
| SMILES | NCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-aminopropanoico |
| Mostrar más |