Learn More
Ácido 3-aminopropano-1-sulfónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15422318 25 g 25 g
15402318 1 g 1 g
15412318 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15422318 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55918.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3687-18-1 | C3H9NO3S | 139.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3687-18-1
Fórmula molecular C3H9NO3S
Peso molecular (g/mol) 139.17
Número MDL MFCD00008225
Clave InChI SNKZJIOFVMKAOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo homotaurine, 3-amino-1-propanesulfonic acid, tramiprosate, alzhemed, 3-aminopropanesulphonic acid, 3aps, 1-propanesulfonic acid, 3-amino, cerebril, 3-aminopropanesulfonic acid, 3-aminopropane sulfonic acid
PubChem CID 1646
ChEBI CHEBI:1457
Nombre IUPAC ácido 3-aminopropano-1-sulfónico
SMILES NCCCS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminopropane-1-sulfonic acid
Punto de fusión 293°C (decomposition)
Fórmula lineal H2N(CH2)3SO3H
Cantidad 25 g
Índice Merck 14,10218
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.17
Porcentaje de pureza 97%