Learn More
Clorhidrato de 3-aminopropanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Aminopropanamide Hydrochloride |
| CAS | 64017-81-8 |
| Fórmula molecular | C3 H8 N2 O . Cl H |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Aminopropanamide Hydrochloride, Propanamide, 3-amino-, hydrochloride (1:1) (ACI), Propanamide, 3-amino-, monohydrochloride (9CI), β-Alaninamide, hydrochloride (7CI), 3-Aminopropanamide hydrochloride, 3-Aminopropionamide hydrochloride, β-Alanine amide hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8N2O.ClH/c4-2-1-3(5)6;/h1-2,4H2,(H2,5,6);1H |
| SMILES | Cl.NCCC(=O)N |
| Nombre IUPAC | 3-aminopropanamida; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 124.569 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.04 |