Learn More
Diclorhidrato de 3-aminopiperidina, TRC
Código de producto. 30310204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30310204 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30310204 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA616355250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminopiperidine Dihydrochloride
CAS 138060-07-8
Fórmula molecular C5H12N2 • 2(HCl)
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-Piperidinamine, Dihydrochloride, 3-Aminopiperidine Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12N2.2ClH/c6-5-2-1-3-7-4-5;;/h5,7H,1-4,6H2;2*1H
SMILES O=[N+]([O-])c1cc2c(cc1)C3(OC2=O)c4c(cc(O)cc4)OC5C3C=CC(=O)C=5
Nombre IUPAC piperidin-3amina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 100.1623646
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0534