Learn More
Diclorhidrato de 3-aminopiperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10557064 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10557064 1 g Frasco de vidrio 1 g
10336404 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10557064 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398110010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 138060-07-8 | C5H12N2·2HCl | 173.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138060-07-8
Fórmula molecular C5H12N2·2HCl
Peso molecular (g/mol) 173.09
Número MDL MFCD00012773
Clave InChI GGPNYXIOFZLNKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminopiperidine dihydrochloride, piperidin-3-amine dihydrochloride, 3-aminopiperidine 2hcl, 3-aminopiperidine hcl, 3-piperidinamine dihydrochloride, 3-piperidinamine, dihydrochloride, pubchem6755, acmc-209tvl, ksc839o8j, 3-amino-piperidine di-hydrochloride
PubChem CID 16211870
Nombre IUPAC piperidin-3amina; diclorhidrato
SMILES C1CC(CNC1)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminopiperidine dihydrochloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 230.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.09
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminopiperidine dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.