Learn More
Dihidrocloruro de (+/-)-3-aminopiperidina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15423818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15423818 250 mg 250 miligramos
15413818 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15423818 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57306.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como reactivo para la N-arilación de diaminas heterocíclicas y para la síntesis de quinolonas sustituidas con riesgo fototóxico reducido.
Solubilidad
Parcialmente miscible en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138060-07-8
Fórmula molecular C5H14Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 173.081
Número MDL MFCD00012773
Clave InChI GGPNYXIOFZLNKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminopiperidine dihydrochloride, piperidin-3-amine dihydrochloride, 3-aminopiperidine 2hcl, 3-aminopiperidine hcl, 3-piperidinamine dihydrochloride, 3-piperidinamine, dihydrochloride, pubchem6755, acmc-209tvl, ksc839o8j, 3-amino-piperidine di-hydrochloride
PubChem CID 16211870
Nombre IUPAC piperidin-3amina; diclorhidrato
SMILES C1CC(CNC1)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-3-Aminopiperidine dihydrochloride
Punto de fusión 230°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Partly miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.09
Porcentaje de pureza 95%