Learn More
3-Aminopiperidina-2,6-dión Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30132571
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132571 25 g 25 g
30009931 1 g 1 g
30009455 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132571 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63298025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24666-56-6
Fórmula molecular C5H8N2O2.ClH
Peso molecular (g/mol) 164.59
Sinónimo 3-Amino-2,6-piperidinedione Monohydrochloride, 2-Amino-glutarimide Hydrochloride, 3-Amino-2,6-dioxopiperidine Hydrochloride, 3-Amino-2,6-piperidinedione Hydrochloride, 3-Aminopiperidine-2,6-dione Monohydrochloride; DL-Glutamic Acid Imide Hydrochloride, Glutamimide Hydrochloride
Nombre IUPAC (3S)-3-aminopiperidina-2,6-diona; Cloruro
SMILES Cl.N[C@H]1CCC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminopiperidine-2,6-dione Hydrochloride
Nombres de analitos o componentes 3-Aminopiperidine-2,6-dione Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(8)7-5(3)9;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8,9);1H/t3-;/m0./s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0353
Porcentaje de pureza >95%