Learn More
3-aminopiperidina-2-ona (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Aminopiperidin-2-one |
| CAS | 1892-22-4 |
| Fórmula molecular | C5H10N2O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-Amino-2-piperidinone, 3-Amino-2-piperidone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10N2O/c6-4-2-1-3-7-5(4)8/h4H,1-3,6H2,(H,7,8) |
| SMILES | NC1CCCNC1=O |
| Nombre IUPAC | 3-aminopiperidina-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 114.15 |