Learn More
Clorhidrato de 3-aminopiperidin-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Aminopiperidin-2-one Hydrochloride |
| CAS | 138377-80-7 |
| Fórmula molecular | C5 H10 N2 O . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Piperidinone, 3-amino-, monohydrochloride (9CI), 3-Amino-2-piperidinone hydrochloride, 3-Amino-2-piperidone hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10N2O.ClH/c6-4-2-1-3-7-5(4)8;/h4H,1-3,6H2,(H,7,8);1H |
| SMILES | Cl.NC1CCCNC1=O |
| Nombre IUPAC | 3-aminopiperidin-2-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 150.607 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.056 |