Learn More
Clorhidrato de ácido 3-aminoftálico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Aminophthalic Acid Hydrochloride |
| CAS | 6946-22-1 |
| Fórmula molecular | C8H7NO4 . x(HCl) |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7NO4.ClH/c9-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)8(12)13;/h1-3H,9H2,(H,10,11)(H,12,13);1H |
| SMILES | Cl.Nc1cccc(C(=O)O)c1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | 3-aminophthalic acid;hydrochloride |
| Peso molecular (g/mol) | 217.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.0142 |