Learn More
Clorhidrato de ácido 3-aminoftálico dihidrato, grado técnico, TRC
Código de producto. 30317277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317277 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30317277 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA62771010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminophthalic Acid Hydrochloride Dihydrate, Technical Grade
CAS 1852533-96-0
Fórmula molecular C8H7NO4 . HCl . 2(H2O)
Cantidad 10 g
Sinónimo 3-Aminophthalic Acid Hydrochloride Dihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NO4.ClH.2H2O/c9-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)8(12)13;;;/h1-3H,9H2,(H,10,11)(H,12,13);1H;2*1H2
SMILES O.O.Cl.Nc1cccc(C(=O)O)c1C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 3-aminoftálico;dihidrato;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 253.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.0353