Learn More
Dihidrato de clorhidrato de ácido 3-aminoftálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474083 25 g 25 g
11454083 1 g 1 g
11464083 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474083 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10319.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1852533-96-0 | C8H8ClNO4 | 217.605 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1852533-96-0
Fórmula molecular C8H8ClNO4
Peso molecular (g/mol) 217.605
Número MDL MFCD00150282
Clave InChI ZBZAVEORKXFUQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminophthalic acid hydrochloride, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-amino-, hydrochloride, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-amino-, hydrochloride 1:1, phthalic acid, hydrochloride, 1, 3-amino-, hydrochloride, 3-aminobenzene-1,2-dicarboxylic acid hydrochloride, 3-amino phthalic acid hydrochloride, phthalic acid, 3-amino-, hydrochloride, acmc-1b7k3, ghl.pd_mitscher_leg0.1315
PubChem CID 81375
Nombre IUPAC ácido 3-aminoftálico; clorhidrato
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)N)C(=O)O)C(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminophthalic acid hydrochloride dihydrate
Punto de fusión 182°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.65 (217.62 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%