Learn More
3-Aminoftalhidrazida, pura, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 11448972 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Tarro de cristal
Vial
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11448972 1 g Vial 1 GR
10191650 5 g Tarro de cristal 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11448972 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/3150/43
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 521-31-3
Fórmula molecular C8H7N3O2
Número MDL 6890
Especificaciones
Punto de fusión 319°C
Color Verde a amarillo
Envase Vial
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.16g/mol
Forma física Sólido