Learn More
3-Aminoftalhidrazida, pura, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10191650 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Tarro de cristal
Vial
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10191650 5 g Tarro de cristal 5 g
11448972 1 g Vial 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10191650 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/3150/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 521-31-3
Fórmula molecular C8H7N3O2
Número MDL 6890
Especificaciones
Punto de fusión 319°C
Color Verde a amarillo
Envase Tarro de cristal
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.16g/mol
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminophthalhydrazide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.