Learn More
Sal monosódica 3-aminoftalhidrazida, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318216 5 g 5 g
11308216 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318216 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15205.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20666-12-0 | C8H9N3NaO2 | 202.169 g/mol
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt is used for chemiluminescence analysis of metal cations, blood and glucococorticoids. It is also to image myeloperoxidase activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal monosódica 3-aminoftalhidrazida se utiliza para el análisis de quimioluminiscencia de cationes metálicos, sangre y glucocorticoides. También es in vivo para la imagen de la actividad de la mieloperoxidasa.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml).
Notas
Incompatibles con bases, agentes reductores y agentes oxidantes. Es higroscópico en la naturaleza. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20666-12-0
Fórmula molecular C8H9N3NaO2
Peso molecular (g/mol) 202.169
Número MDL MFCD00161491
Clave InChI BTPIPBDXONOBET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo luminol sodium salt
PubChem CID 131673872
Nombre IUPAC 5-amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione;molecular hydrogen;sodium
SMILES [HH].C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=O)NNC2=O.[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminophthalhydrazide monosodium salt
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.15
Porcentaje de pureza ≥98%