Learn More
Sal monosódica 3-aminoftalhidrazida, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt is used for chemiluminescence analysis of metal cations, blood and glucococorticoids. It is also to image myeloperoxidase activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La sal monosódica 3-aminoftalhidrazida se utiliza para el análisis de quimioluminiscencia de cationes metálicos, sangre y glucocorticoides. También es in vivo para la imagen de la actividad de la mieloperoxidasa.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml).
Notas
Incompatibles con bases, agentes reductores y agentes oxidantes. Es higroscópico en la naturaleza. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 3-Aminophthalhydrazide monosodium salt |
| Cantidad | 1 g |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Información de solubilidad | Soluble in water (50mg/ml). |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.15 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |