Learn More
3-aminoftalhidracida, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11995651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11995651 100 g Frasco de vidrio 100 g
10480364 1 g Frasco de vidrio 1 g
10478120 5 g Frasco de vidrio 5 g
10511981 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11995651 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 153851000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
3-aminoftalhidracida, 98 %, puro, Acros Organics, cantidad:25g, Envasado:Frasco de vidrio, morado azulado a verde, grado:Puro, punto de fusión:De 319,0 a 320,0 °C, peso molecular:177,16; Porcentaje de pureza:98%, Intervalo porcentual de ensayo:98%, Beilstein:25,IV,4192, CAS:521-31-3, CAS máx. %:100,0
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 521-31-3
Fórmula molecular C8H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 177.16
Número MDL MFCD00006890
Clave InChI HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo luminol, 3-aminophthalhydrazide, 3-aminophthalic hydrazide, 5-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 1,4-phthalazinedione, 5-amino-2,3-dihydro, 3-aminophthalic acid hydrazide, 5-amino-1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, unii-5exp385q4f, ccris 5962, 3-aminophthalylhydrazide
PubChem CID 10638
Nombre IUPAC 5-amino-2,3-dihidroftalacina-1,4-diona
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=O)NNC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminophthalhydrazide
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 319.0°C to 320.0°C
Color De azul morado a verde
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 25,IV,4192
Índice Merck 15,566
Información de solubilidad (2% in 1 N NaOH) Clear yellow to yellow-green
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.16
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Forma física Polvo