Learn More
3-aminoftalhidracida, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10480364 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10480364 1 g Frasco de vidrio 1 g
10478120 5 g Frasco de vidrio 5 g
10511981 25 g Frasco de vidrio 25 g
11995651 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10480364 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 153850010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
3-aminoftalhidracida, 98 %, puro, Acros Organics, cantidad:25g, Envasado:Frasco de vidrio, morado azulado a verde, grado:Puro, punto de fusión:De 319,0 a 320,0 °C, peso molecular:177,16; Porcentaje de pureza:98%, Intervalo porcentual de ensayo:98%, Beilstein:25,IV,4192, CAS:521-31-3, CAS máx. %:100,0
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 521-31-3
Fórmula molecular C8H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 177.16
Número MDL MFCD00006890
Clave InChI HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo luminol, 3-aminophthalhydrazide, 3-aminophthalic hydrazide, 5-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 1,4-phthalazinedione, 5-amino-2,3-dihydro, 3-aminophthalic acid hydrazide, 5-amino-1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, unii-5exp385q4f, ccris 5962, 3-aminophthalylhydrazide
PubChem CID 10638
Nombre IUPAC 5-amino-2,3-dihidroftalacina-1,4-diona
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=O)NNC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminophthalhydrazide
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 319.0°C to 320.0°C
Color De azul morado a verde
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 25,IV,4192
Índice Merck 15,566
Información de solubilidad (2% in 1 N NaOH) Clear yellow to yellow-green
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.16
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminophthalhydrazide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Aminophthalhydrazide