Learn More
Monohidrato de ácido 3-aminofenilborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10726062 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10726062 1 g Frasco de vidrio 1 g
10579643 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10726062 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 352760010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 206658-89-1 | C6H10BNO3 | 154.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 206658-89-1
Fórmula molecular C6H10BNO3
Peso molecular (g/mol) 154.96
Número MDL MFCD00149554
Clave InChI XAEOVQODHLLNKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminophenylboronic acid monohydrate, 3-aminophenyl boronic acid hydrate, 3-aminophenylboronic acid hydrate, 3-aminobenzeneboronic acid monohydrate, m-aminophenylboronic acid hydrate, boronic acid, 3-aminophenyl-, monohydrate, 3-aminobenzeneboronic acid hydrate, pubchem4016, acmc-1cfgg, 3-boronoaniline monohydrate
PubChem CID 14389423
Nombre IUPAC ácido (3-aminofenil)borónico; hidrato
SMILES O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminophenylboronic acid monohydrate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 94°C to 97°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2C6H4B(OH)2·H2O
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.97
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminophenylboronic acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.