Learn More
Clorhidrato de ácido 3-aminofenilborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10537410 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10537410 1 g 1 g
10027909 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10537410 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435530010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 85006-23-1 | C6H9BClNO2 | 173.40 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85006-23-1
Fórmula molecular C6H9BClNO2
Peso molecular (g/mol) 173.40
Número MDL MFCD00191748
Clave InChI QBMHZZHJIBUPOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminophenyl boronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid hcl, m-aminophenylboronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid, hcl, 3-aminobenzeneboronic acid hydrochloride, boronic acid, 3-aminophenyl-, hydrochloride, pubchem1751, pubchem20396, timtec-bb sbb003816
PubChem CID 2763241
Nombre IUPAC ácido (3-aminofenil)borónico; clorhidrato
SMILES Cl.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a gris
Análisis elemental 40.52 to 42.60% C, 7.88 to 8.28% N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.41
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminophenylboronic acid hydrochloride, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.