Learn More
3-Aminofenilacetileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10017831 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10017831 5 g Frasco de vidrio 5 g
10027831 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10017831 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 364720050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.70€
    54.65€ / 5 g
    Ahorro 6.05€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 54060-30-9 | C8H7N | 117.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54060-30-9
Fórmula molecular C8H7N
Peso molecular (g/mol) 117.15
Número MDL MFCD00014779
Clave InChI NNKQLUVBPJEUOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminophenylacetylene, benzenamine, 3-ethynyl, m-aminophenylacetylene, 3-ethynylbenzenamine, 3-ethynylphenylamine, 3-ethynylaniline, m-aminophenyl acetylene, 3-aminophenyl acetylene, m-ethynylaniline, 3-ethynyl-aniline
PubChem CID 104682
Nombre IUPAC 3-etinilanilina
SMILES NC1=CC=CC(=C1)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminophenylacetylene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.0400g/mL
Punto de ebullición 92°C to 93°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 59°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2N(C6H4)CCH
Índice de refracción 1.6140 to 1.616
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminophenylacetylene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.