Learn More
3-Aminofenilacetileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11384566 25 g 25 g
11374566 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384566 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20124.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 54060-30-9 | C8H7N | 117.15 g/mol
It is used as Pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y polvos metálicos pesados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54060-30-9
Fórmula molecular C8H7N
Peso molecular (g/mol) 117.15
Número MDL MFCD00014779
Clave InChI NNKQLUVBPJEUOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminophenylacetylene, benzenamine, 3-ethynyl, m-aminophenylacetylene, 3-ethynylbenzenamine, 3-ethynylphenylamine, 3-ethynylaniline, m-aminophenyl acetylene, 3-aminophenyl acetylene, m-ethynylaniline, 3-ethynyl-aniline
PubChem CID 104682
Nombre IUPAC 3-etinilanilina
SMILES NC1=CC=CC(=C1)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminophenylacetylene
Punto de fusión 22°C
Densidad 1.04
Punto de ebullición 70°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.617
Cantidad 25 g
Beilstein 2935417
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminophenylacetylene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Aminophenylacetylene