Learn More
3-Aminofenilacetileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11374566 5 g 5 g
11384566 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11374566 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20124.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 54060-30-9 | C8H7N | 117.15 g/mol
It is used as Pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y polvos metálicos pesados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54060-30-9
Fórmula molecular C8H7N
Peso molecular (g/mol) 117.15
Número MDL MFCD00014779
Clave InChI NNKQLUVBPJEUOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminophenylacetylene, benzenamine, 3-ethynyl, m-aminophenylacetylene, 3-ethynylbenzenamine, 3-ethynylphenylamine, 3-ethynylaniline, m-aminophenyl acetylene, 3-aminophenyl acetylene, m-ethynylaniline, 3-ethynyl-aniline
PubChem CID 104682
Nombre IUPAC 3-etinilanilina
SMILES NC1=CC=CC(=C1)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminophenylacetylene
Punto de fusión 22°C
Densidad 1.04
Punto de ebullición 70°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.617
Cantidad 5 g
Beilstein 2935417
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Porcentaje de pureza 98%