Learn More
Ácido (3-aminofenil)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3-Aminophenyl)acetic Acid |
| CAS | 14338-36-4 |
| Fórmula molecular | C8 H9 N O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid, 3-amino-, Acetic acid, (m-aminophenyl)- (6CI,7CI), 3-Aminobenzeneacetic acid, (3-Aminophenyl)acetic acid, (m-Aminophenyl)acetic acid, 2-(3-Aminophenyl)acetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1cccc(CC(=O)O)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(3-aminofenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 151.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0633 |