Learn More
3-Aminofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10386590 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10386590 250 g Frasco de vidrio 250 g
10249263 5 g Frasco de vidrio 5 g
10319323 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10386590 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 146102500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 591-27-5 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-27-5
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.13
Número MDL MFCD00007786
Clave InChI CWLKGDAVCFYWJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-aminophenol, m-hydroxyaniline, 3-hydroxyaniline, phenol, 3-amino, 1-amino-3-hydroxybenzene, 3-amino-1-hydroxybenzene, fouramine eg, futramine eg, fourrine eg, pelagol eg
PubChem CID 11568
ChEBI CHEBI:28924
Nombre IUPAC 3-aminofenol
SMILES NC1=CC=CC(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminophenol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 121.0°C to 124.0°C
Color De gris o rosa a blanco
Punto de ebullición 164°C (15.0 hPa)
Temperatura de inflamación 155°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H4OH
Cantidad 250 g
Beilstein 13, 401
Índice Merck 15, 456
Información de solubilidad Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in hot water, freely soluble in alcohol, ether and amyl alcohol, slightly soluble in benzene, very slightly soluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino