Learn More
3-Aminofenol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403944
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11403944 250 g 250 g
11493934 1000 g 1000 g
11413944 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11403944 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11943.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 591-27-5 | C6H7NO | 109.13 g/mol
A chemical used in the preparation of inhibitors of mammalian carbonic anhydrase isoforms. It is also used in the preparation of quinoline tethered fluorescent carbon dots for regulated anticancer discovery. It is employed in the production of TB drugs, salicylic acid, amino stabilizer and developers. 3-Aminophenol has been used as a stabilizer of chlorine-containing thermoplastics, although its principal use is as an intermediate in the production of 4-amino-2-hydroxybenzoic acid this isomer is also employed as a hair colorant and as a coupler molecule in hair dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Producto químico utilizado en la preparación de inhibidores de isoformas de anhidrasa carbónica de mamíferos. También se utiliza en la preparación de puntos de carbono fluorescentes unidos con quinolina para el descubrimiento de medicamentos contra el cáncer regulados. Se emplea en la producción de medicamentos contra la tuberculosis, ácido salicílico, estabilizadores de amino y desarrolladores. El 3-aminofenol se ha utilizado como estabilizador de termoplásticos que contienen cloro, aunque se usa principalmente como intermedio en la producción de ácido 4-amino-2-hidroxibenzoico. Este isómero también se emplea como colorante para el cabello y como molécula de acoplamiento en tintes para el cabello.
Solubilidad
Soluble en agua (35 mg/ml a 20 °C), éter, alcohol, alcohol amílico y benceno (ligeramente).
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en un lugar bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-27-5
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.13
Número MDL MFCD00007786
Clave InChI CWLKGDAVCFYWJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-aminophenol, m-hydroxyaniline, 3-hydroxyaniline, phenol, 3-amino, 1-amino-3-hydroxybenzene, 3-amino-1-hydroxybenzene, fouramine eg, futramine eg, fourrine eg, pelagol eg
PubChem CID 11568
ChEBI CHEBI:28924
Nombre IUPAC 3-aminofenol
SMILES NC1=CC=CC(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminophenol
Punto de fusión 122°C to 126°C
Densidad 0.99
pH 6.8
Punto de ebullición 164°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 178°C (352°F)
Olor Characteristic
Cantidad 250 g
Número UN UN2512
Beilstein 636059
Índice Merck 14,460
Información de solubilidad Soluble in water (35mg/ml at 20°C),ether,alcohol,amyl alcohol,and benzene (slightly).
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza ≥98%