Learn More
3-aminopentano-2,2,3,4,4-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Aminopentane-2,2,3,4,4-D5 |
| CAS | 1219802-43-3 |
| Fórmula molecular | C5 D11 H2 N |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 2,2,3,4,4-Pentadeuteriopentan-3-amine, 3-Pentanamine-2,2,3,4,4-d5, 1-(Ethyl-1,1-d2)propylamine-1,2,2-d3, 3-Aminopentane-2,2,3,4,4-d5, 3-Aminopentane-2,2,3,4,4-D5, 3-Pentylamine-2,2,3,4,4-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H13N/c1-3-5(6)4-2/h5H,3-4,6H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,2,3,4,4,5,5,5-undecauteriopentan-3-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 98.2312 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.1738 g/mol |
| Mostrar más |