Learn More
Clorhidrato de 3-(aminooxi)-1-propanotiol, TRC
Código de producto. 30325514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30325514 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30325514 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA618910100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Aminooxy)-1-propanethiol Hydrochloride
CAS 1071-99-4
Fórmula molecular C3 H9 N O S . Cl H
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9NOS.ClH/c4-5-2-1-3-6;/h6H,1-4H2;1H
SMILES Cl.NOCCCS
Nombre IUPAC O-(3-sulfanilpropil)hidroxilamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 143.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.0172