Learn More
Clorhidrato de 3-(aminooxi)-1-propanotiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Aminooxy)-1-propanethiol Hydrochloride |
| CAS | 1071-99-4 |
| Fórmula molecular | C3 H9 N O S . Cl H |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H9NOS.ClH/c4-5-2-1-3-6;/h6H,1-4H2;1H |
| SMILES | Cl.NOCCCS |
| Nombre IUPAC | O-(3-sulfanilpropil)hidroxilamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 143.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.0172 |